Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer ≥99%
Fournisseur: Strem Chemicals, Inc.
77-0400.0500 77-0400-2G
STRE77-0400.0500EA 177 EUR InStock
STRE77-0400.0500 STRE77-0400-2G
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer ≥99%
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Photocatalyst
Formule: C₁₆H₂₄Cl₂Ir₂
Point de fusion: 190 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00012414
Numéro CAS: 12112-67-3
EINECS: 235-170-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité