Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1807-250MGEA 174 EUR InStock
TCIAC1807-250MG TCIAC1807-1G
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer ≥93.0% (par analyse titrimétrique)
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Formule: C₁₆H₂₄Cl₂Ir₂
MW: 671,70 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012414
Numéro CAS: 12112-67-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/92/28938992.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité