Benzo[a]pyrène-D12
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20635100EA 726 EUR InStock
EHERC20635100
Benzo[a]pyrène-D12
Benzo[a]pyrène-D12
Formule: C₂₀D₁₂
Numéro CAS: 63466-71-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité