(±)-Acide 5-(dithiolanne-3-yl)valerique 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid, (±)​-​1,2-​Dithiolane-​3-pentanoic acid, 5-(1,2)Dithiolan-3-yl-pentanoic acid, DL-α-Lipoic acid, DL-Thioctic acid (oxidized), DL-6,8-Thioctic acid, Lip(S2), 6,8-Dithiooctanoic acid
138720050 138720250 138721000
ACRO138720050EA 74.5 EUR InStock
ACRO138720050 ACRO138720250 ACRO138721000
(±)-Acide 5-(dithiolanne-3-yl)valerique 98+%
(±)-Acide 5-(dithiolanne-3-yl)valerique
Formule: C₈H₁₄O₂S₂
MW: 206,33 g/mol
Point d'ébullition: 160…165 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005474
Numéro CAS: 1077-28-7
EINECS: 214-071-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Melting point 60 to 63°C
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (2 % in 10 % NaOH) Clear yellow
UV spectrophotometry 98.0 to 102.0 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤0.071 %
Sulfate (SO4) ≤0.192 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité