(±)-Acide 5-(dithiolanne-3-yl)valerique
Fournisseur: Cayman Chemical
10005728-1 10005728-10 10005728-25 10005728-5
CAYM10005728-1EA 19.4 EUR InStock
CAYM10005728-1 CAYM10005728-10 CAYM10005728-25 CAYM10005728-5
(±)-Acide 5-(dithiolanne-3-yl)valerique
(±)-Acide 5-(dithiolanne-3-yl)valerique
Formule: C₈H₁₄O₂S₂
Numéro MDL: MFCD00005474
Numéro CAS: 1077-28-7
EINECS: 214-071-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité