(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M dans le toluène
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-Tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1H,3H-pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole
L14582.AC L14582.AA
L14582.ACEA 292 EUR InStock
L14582.AC L14582.AA
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine 1 M dans le toluène
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
CAS No.: 112022-83-0 Molecular Formula: C18H20BNO Formula Weight: 277.17 Flash Point: 4°(39°F) UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00078440
Formule: C₁₈H₂₀BNO
MW: 277,17 g/mol
Densité: 0.925
Point d'éclair: 4 °C (39 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078440
Numéro CAS: 112022-83-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité