N-Fmoc-D-leucine
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
8.52145.0025 8.52145.0005
04-13-1025-25EA 393 EUR InStock
04-13-1025-25 04-13-1025-5
N-Fmoc-D-leucine
N-Fmoc-D-leucine
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00062957
Numéro CAS: 114360-54-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité