N-Fmoc-D-leucine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0603-1G F0603-5G
TCIAF0603-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0603-1G TCIAF0603-5G
N-Fmoc-D-leucine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Fmoc-D-leucine
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00062957
Numéro CAS: 114360-54-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d45c534b679f03fa503d53d359beb347d513b5e8&vid=d45c534b679f03fa503d53d359beb347d513b5e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +28.0 deg (C=1, DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité