N-Fmoc-L-leucine
Fournisseur: Thermo Scientific
NRB05198EA NRB05198EE
MAYBNRB05198EAEA 0 EUR InStock
MAYBNRB05198EA MAYBNRB05198EE
N-Fmoc-L-leucine
N-Fmoc-L-leucine
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
Numéro MDL: MFCD00037133
Numéro CAS: 35661-60-0
EINECS: 252-662-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité