N-Fmoc-L-leucine
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
Synonyms: Fmoc-Leu-OHN-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucineN-α-Fmoc-L-Leucine
04-12-1025-100EA 65.7 EUR InStock
04-12-1025-100 04-12-1025-25
N-Fmoc-L-leucine
N-Fmoc-L-leucine
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
MW: 353,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037133
Numéro CAS: 35661-60-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité