(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-Tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1H,3H-pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole
D2130-1G D2130-5G
TCIAD2130-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAD2130-1G TCIAD2130-5G
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Formule: C₁₈H₂₀BNO
MW: 277,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078440
Numéro CAS: 112022-83-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ecd66c2a9e4f8fd65a86fa6a180e836f228080a&vid=89aed21d9fcd4a9db5c8caf8c64b410b351fcc0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +66.0 to +73.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité