Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Fournisseur: Novabiochem (Merck biosciences)
Attention
01-63-0001-25EA 131 EUR InStock
01-63-0001-25 01-63-0001-100
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Formule: C₁₉H₁₅NO₅
MW: 337,3 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010733
Numéro CAS: 82911-69-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité