Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0239-25G F0239-5G
TCIAF0239-25GEA 96.8 EUR InStock
TCIAF0239-25G TCIAF0239-5G
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-Osu (N-(9-fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide)
Formule: C₁₉H₁₅NO₅
Point de fusion: 153°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010733
Numéro CAS: 82911-69-1
EINECS: 433-520-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82ad097a50667c8e11a84b05ef163bd6caf0a505&vid=82ad097a50667c8e11a84b05ef163bd6caf0a505&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Butylamine Method) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité