Trenbolone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA17607700EA 214 EUR InStock
EHERCA17607700
Trenbolone
Trenbolone
Formule: C₁₈H₂₂O₂
Numéro MDL: MFCD00214395
Numéro CAS: 10161-33-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité