Trenbolone, Supelco®
Fournisseur: Merck
T3925-250MGEA 169 EUR InStock
T3925-250MG T3925-1G
Trenbolone, Supelco®
Trenbolone
Formule: C₁₈H₂₂O₂
Numéro MDL: MFCD00214395
Numéro CAS: 10161-33-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité