Special tweezers, coated
Fournisseur: RSG
416.110 416.130
RSGA416.110EA 118 EUR InStock
RSGA416.110 RSGA416.130
Special tweezers, coated
Pinces
These special tweezers made of stainless steel feature a dark PTFE coating.
  • Extraordinarily fine
  • Precision cut tips
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité