Chaises de laboratoire, supports position assis-debout, tabourets, Labster
Fournisseur: bimos
9103-2571 9107-2571 9106-2000 9107-6902 9103-6914 9101-6914-807 9103-6902 9103-6903 9103-6911 9107-6914 9101-2000 9101-2571 9101-6902 9101-6903 9101-6907 9101-6911 9101-6914 9103-2000 9103-2000-579 9103-2571-579 9103-6902-579 9103-6903-579 9103-6907 9103-6907-579 9103-6911-579 9103-6914-579 9107-2000 9107-6903 9107-6907 9107-6911 9103-2002-579 9106-2002 9101-2002 9107-2002 9101-6903-807 9101-2000-807 9107-6902-807 9101-2571-807 9101-6902-807 9103-6911-538 91062000521525 9101-6907-807 9101-6911-807 9107-6914-538 9107-6902-538
139-0461EA 542 EUR InStock
139-0461 132-0468 132-0454 132-0469 132-0466 132-0974 132-0462 132-0463 132-0465 132-0472 132-0455 132-0456 132-0457 132-0452 132-0458 132-0459 132-0460 132-0461 132-0475 132-0477 132-0451 132-0478 132-0464 132-0479 132-0480 132-0481 132-0467 132-0470 132-0453 132-0471 132-0476 132-0482 132-0473 132-0474 132-0971 132-0969 BIMO9107-6902-807 132-0968 132-0970 139-0758 139-0759 132-0972 132-0973 139-0761 139-0760
Chaises de laboratoire, supports position assis-debout, tabourets, Labster
Chaises
Outre des spécificités en matière d'hygiène, une chaise de laboratoire doit être conçue pour des lieux de travail qui évoluent. Elle doit prendre un minimum d'espace tout en offrant une ergonomie et un confort d'assise qui permettent un travail précis et concentré pendant de longues périodes. La forme et la fonction des chaises Labster sont parfaitement adaptées aux pratiques quotidiennes en laboratoire.
  • Spécialement conçus pour le travail en laboratoire. Ils ne comportent pas de bords tranchants
  • La surface arrondie garantit des lignes nettes, sans rainures qui stockeraient la saleté, ce qui permet le nettoyage rapide et complet
Chaises Labster 2 et 3 
La technologie Auto-Motion supporte la position penchée
Réglage de la hauteur du dossier et du siège
Assise ergonomique et dossier rembourré
Base en étoile, en plastique, pour une meilleure stabilité ; conception plate et compacte comme un parapluie ouvert qui permet un nettoyage optimal. Cette conception garantit également que la base n'encombre pas les locaux généralement exigus de l'environnement de travail d'un laboratoire
Deux roulettes pour sols durs pour Labster 2 ; patins et repose-pieds avec hauteur réglable en plastique pour Labster 3
Pièces en plastique, gris platine
Pièces en acier chromé
Les surfaces lisses permettent un nettoyage facile
Supports assis-debout Labster 
Le support en position assis-debout Labster est la solution pour les lieux où l'utilisateur est amené à travailler en position debout. Il permet une assise dynamique et droite de l'utilisateur et soulage la colonne vertébrale. Sa base sur balancier suit les mouvements de l'utilisateur pendant le travail, ce qui lui permet d'accéder à tous les côtés, sans avoir à se lever. Le tabouret Labster est toujours disponible et occupe peu d'espace sous le bureau. Tous les composants s'adaptent à ce système : par exemple, la base arrondie du tabouret peut s'adapter à la base en étoile de la chaise. Possibilité de deux assises spécialisées occupant l'espace d'une seule.
Parfaits pour les courtes périodes en position assis
Grâce à la base ronde en plastique, le tabouret ne peut pas se coincer, ce qui le rend très mobile
La base sur balancier 7° assure et suit les mouvements de l'utilisateur
Les micro-organismes, bactéries ou petites particules ne peuvent s'amasser ; toutes les jointures entre les parties sont soudées
Réglage de la hauteur de l'assise
Siège anti-glisse et petit dossier
Grand rayon de travail
Pièces en plastique, gris platine
Pièces en acier chromé
Les surfaces lisses permettent un nettoyage facile
Tabourets Labster
Réglage de la hauteur de l'assise
Ajustement adapté, les tabourets peuvent être dissimulés sous la paillasse
Base avec disque sans coins, ni bords (pas de base en étoile à 5 branches et ainsi aucun risque de coincer le tabouret)
Deux roulettes pour sols durs
Compacts et peu encombrants
Entièrement lavables ; sans coutures, tous les matériaux résistent aux désinfectants
The Labster standing aid is the solution for workplaces where the user can only work standing up. It allows dynamic “upright sitting” and takes the stain off the user‘s spine. Its pendulum base follows the user movements during work and allows him to reach out on all sides without having to stand up. The Labster stool awaits its next use and takes up hardly any space under the desk. Everything fits with this system: for example, the round base of the stool into the star base of the chair. So that two specialists share the space of one.
Certifications: Conviennent à tous les laboratoires et zones où l'hygiène est essentielle
Conformes aux BPF
Adaptés aux salles propres de classe 3 conformément à la norme DIN EN ISO 14644-1 et aux salles propres de classe 1 conformément à la norme US-Fed St. 209 E
Adaptés aux laboratoires de biologie de classes de sécurité S1, S2 et S3
Symbole GS de sécurité testée
Conformité à la norme DIN 68877
Composants testés Fraunhofer
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité