Flasks acc. to Kjeldahl
Fournisseur: Kavalier
632411210050 632411210250 632411210500 632411210100
214-1341EA 25.4 EUR InStock
214-1341 214-1342 214-1343 214-1345
Flasks acc. to Kjeldahl
Ballons Flacons Kjeldahl
Borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With printed indication of contents.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité