Écouvillons en tubes
Fournisseur: Greiner Bio-One
421161_1000 420161_1300 425010_1000
391-3795EA 412 EUR InStock
391-3795 GREI420161_1300 GREI425010_1000
Écouvillons en tubes
Écouvillons Écouvillons en tubes
Ces tubes à écouvillon sont adaptés au prélèvement d'échantillons bactériologiques, sérologiques ou cytologiques non humains en recherche vétérinaire.
  • Stérilisation par irradiation
  • Les tubes sont en polystyrène
  • Les écouvillons sont en coton
Également utiles pour les contrôles d'hygiène dans l'industrie agro-alimentaire, ainsi que pour l'échantillonnage environnemental.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité