L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gas washing bottles, Drechsel pattern, with head
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
41469012 41469018 41469024 41469030
HECH41469012EA 75.5 EUR InStock
HECH41469012 HECH41469018 HECH41469024 HECH41469030
Gas washing bottles, Drechsel pattern, with head
Flacons Flacons-laveurs
Borosilicate glass 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Without filter disc.
Certifications: DIN 12596
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité