L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Erlenmeyer, col étroit ou large, avec rebord renforcé
Fournisseur: Kavalier
632411119025 632417119100 632417119250 632417119500 632417106250 632417106500 632411119956 632411106025 632417106100 632417119940 632417119956 632417106200 632417119200 632417106940 632417106950 632417119300 632417119950
214-1300EA 313 EUR InStock
214-1300 214-1302 214-1304 214-1306 214-1314 214-1316 214-1322 214-1331 214-1333 KAVA632417119940 KAVA632417119956 KAVA632417106200 KAVA632417119200 KAVA632417106940 KAVA632417106950 KAVA632417119300 KAVA632417119950
Erlenmeyer, col étroit ou large, avec rebord renforcé
Ballons Flacons Erlenmeyers
Erlenmeyer, en verre borosilicaté transparent de qualité 3.3.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Graduations de volume et zone d'étiquetage.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Narrow neck
Collapse All
Capacité Hauteur Ø ext. Ø ext. col Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
25 ml 70 mm 42 mm 22 mm 10 214-1300
100 ml 105 mm 64 mm 22 mm 10 214-1302
200 ml 135 mm 79 mm 34 mm 10 KAVA632417119200
250 ml 145 mm 85 mm 34 mm 10 214-1304
300 ml 160 mm 87 mm 34 mm 10 KAVA632417119300
500 ml 180 mm 105 mm 34 mm 10 214-1306
1000 ml 220 mm 131 mm 42 mm 10 KAVA632417119940
2000 ml 280 mm 166 mm 50 mm 6 KAVA632417119950
5000 ml 365 mm 220 mm 50 mm 1 214-1322
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Wide neck
Collapse All
Capacité Hauteur Ø ext. Ø ext. col Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
25 ml 70 mm 42 mm 32 mm 10 214-1331
100 ml 105 mm 64 mm 34 mm 10 214-1333
200 ml 131 mm 79 mm 50 mm 10 KAVA632417106200
250 ml 140 mm 85 mm 50 mm 10 214-1314
500 ml 175 mm 105 mm 50 mm 10 214-1316
1000 ml 220 mm 131 mm 50 mm 10 KAVA632417106940
2000 ml 280 mm 153 mm 72 mm 6 KAVA632417106950
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité