Flasks, round bottom, narrow or wide neck, with rim
Fournisseur: Kavalier
632411203250_U 632411205966_U 632411203050 632411203100
201-1583EA 20.3 EUR InStock
201-1583 201-1599 KAVA632411203050 KAVA632411203100
Flasks, round bottom, narrow or wide neck, with rim
Ballons Flacons à fond rond
Borosilicate glass 3,3, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Marked with capacity and a white labelling area.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité