Crimp top vials and closures, 11 mm, CrossLab
Fournisseur: Agilent
8010-0003 8010-0007 8010-0569 8010-0567 8010-0566 8010-0170 8010-0172 8010-0195 8010-0196
HEWL8010-0003EA 0 EUR InStock
HEWL8010-0003 HEWL8010-0007 HEWL8010-0569 HEWL8010-0567 HEWL8010-0566 HEWL8010-0170 HEWL8010-0172 HEWL8010-0195 HEWL8010-0196
Crimp top vials and closures, 11 mm, CrossLab
Fioles
Vials, closures, septa.
  • Precision-formed neck for improved autosampler handling
  • Optional ceramic write-on spot with fill marks
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité