Microscopes droits, BA210 Elite et BA310 Elite
Fournisseur: MOTIC
1100100402433 1100100402443 1100100402966 1100100403221
630-1825EA 1780 EUR InStock
630-1825 630-1826 MOTI1100100402966 MOTI1100100403221
Microscopes droits, BA210 Elite et BA310 Elite
Microscopes
Le BA210 Elite permet des performances exceptionnelles pour l'enseignement des sciences de la vie et les applications médicales.
Le BA310 Elite est destiné au travail de routine des applications exigeantes des universités, cliniques et toute autre application médicale ou scientifique nécessitant une qualité optique élevée. Grâce à sa configuration Köhler intégrale, ce modèle assure une qualité d'éclairage maximale.
Information de livraison: Fournis avec quatre objectifs plan-achromatiques, filtre bleu, 5 ml d'huile d'immersion, cordon d'alimentation, porte-cordon, housse anti-poussière, clé Allen et fusible de rechange.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité