Storage Boxes, 96 Well
Fournisseur: Greiner Bio-One
975570_1 975502_1 975502BE
391-3726EA 74.3 EUR InStock
391-3726 GREI975502_1 GREI975502BE
Storage Boxes, 96 Well
Boîtes Boîtes de rangement
The storage boxes are made of polycarbonate while the individual tubes are made of biologically inert polypropylene.
  • Comes with a coding card, which enables proper storage of samples
  • Temperature resistance of the polypropylene tubes from −80 °C to +121 °C provides for a broad range of applications
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité