Colonnes HPLC SeQuant® ZIC®-cHILIC
Fournisseur: Merck
1.50662.0001 1.50670.0001 1.50658.0001 1.50659.0001 1.50656.0001 1.50657.0001 1.50660.0001 1.50661.0001 1.50669.0001 1.50658.1003
1.50662.0001EA 1420 EUR InStock
1.50662.0001 1.50670.0001 1.50658.0001 1.50659.0001 1.50656.0001 1.50657.0001 1.50660.0001 1.50661.0001 1.50669.0001 1.50658.1003
Colonnes HPLC SeQuant® ZIC®-cHILIC
Colonnes pour chromatographie
ZIC®-cHILIC se base sur le concept technologique que ZIC®-HILIC, mais possède un groupe fonctionnel différent et une procédure de fabrication améliorée. L'orientation de charge différente du groupe fonctionnel zwittérionique permet une sélectivité différente, et complémentaire, pour les composés hydrophiles polaires. La sélectivité est particulièrement importante pour les composés hydrophiles chargés négativement, chargés positivement, zwittérioniques ou neutres. Par exemple : acides organiques, acides aminés, métabolites, aminoglycosides et nucléotides.
  • Sélectivité complémentaire par charges réorientées dans le groupement fonctionnel zwittérionique
  • Compatibilité LC-MS parfaite grâce aux tampons d'élution de faible force et au très faible ressuage
  • Phase stationnaire zwittérionique à forte densité de greffage en phosphorylcholine
  • Très grande stabilité et excellente reproductibilité entre les lots
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité