Top tilt measures
Fournisseur: Hecht
HECH41877009EA 37.6 EUR InStock
HECH41877009 HECH41877012 HECH41877015 HECH41877003 HECH41877006 HECH41877018
Top tilt measures
Bouchons mesureurs inclinés
Automatic tilt measures, made of DURAN® borosilicate glass 3.3, with standard ground cone NS 29/32. Supplied without reservoir bottle.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité