Membrane filters, PORAFIL® CM
Fournisseur: Macherey-Nagel
MANA65300045047EA 150 EUR InStock
MANA65300045047 MANA65100045050 MANA65100045100 MANA65100045220 MANA65100045142 MANA65600045047 MANA65320045050 MANA65310045050 MANA65300045050 MANA65610045047 MANA65620045047 MANA65100045025 MANA65100045047 MANA65100045013 MANA65600045050 MANA65610045050 MANA65620045050
Membrane filters, PORAFIL® CM
Filtres Filtres à membrane
Cellulose mixed ester membranes are ideal for gravimetric analysis and particularly suited for aqueous solutions.
  • Hydrophilic
  • Thermally stable at 125 °C
  • Suitable for contamination tests
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité