Membrane filters, PORAFIL® MV
Fournisseur: Macherey-Nagel
MANA65000080013EA 44 EUR InStock
MANA65000080013 MANA65000080025 MANA65000080047 MANA65000020090 MANA65000080142 MANA65000080220 MANA65000080100 MANA65000020050 MANA65000020142 MANA65000020220 MANA65000020100 MANA65000020013 MANA65000020025 MANA65000020047 MANA65000045047 MANA65000045025 MANA65000045100 MANA65000045013 MANA65000045142 MANA65000045220 MANA65000080050 MANA65000045050 MANA65000080090 MANA65000045090
Membrane filters, PORAFIL® MV
Filtres Filtres à membrane
Cellulose mixed ester membranes are reinforced with a polyester fabric. Ideal for gravimetric analysis and particularly suited for aqueous solutions.
  • Hydrophilic
  • Thermally stable at 125 °C
  • Suitable for contamination tests
These membranes are mechanically much more stable than PORAFIL® CM.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité