Colonnes de chromatographie par échange de cations, TSK-GEL®
Fournisseur: Tosoh Bioscience
TSK-Gel®
TOYO0007165EA 2000 EUR InStock
TOYO0007165
Colonnes de chromatographie par échange de cations, TSK-GEL®
Colonnes pour chromatographie
TSK-GEL® SP-2SW are silica based stainless steel column packed with spherical silica beads which are surface modified with sulfopropyl strong cation exchange groups. Designed for the separation and analysis of small protein, peptides, nucleosides and other biologically active molecules.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité