Disruptor Beads™ for Disruptor Genie®
Fournisseur: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
SI-BG01 SI-BG05
432-0051EA 60.9 EUR InStock
432-0051 432-0052
Disruptor Beads™ for Disruptor Genie®
Perles Billes de verre
Glass beads are designed for use with the Disruptor Genie™ or TurboMix™ attachment for optimum disruption of bacteria, yeast, fungi and other cells.
Two sizes are available, 0,1 mm (bacteria), 0,5 mm (yeast, fungi and other sample types).
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité