Creusets filtrants
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L82A/2 L82A/3 L82R/3
HALDL82A/2EA 25.5 EUR InStock
HALDL82A/2 HALDL82A/3 HALDL82R/3
Creusets filtrants
Creusets
Porcelain gooch crucibles, with perforated base, glazed.
  • For use in temperatures up to 1150 °C
Ideal for total suspended solids determination.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité