Filtres à membrane, PORAFIL® RC
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
659020013 659020025 659020047 659020050 659020100 659020142 659045013 659045025 659045047 659045050 659045100 659045142
MANA659020013EA 151 EUR InStock
MANA659020013 MANA659020025 MANA659020047 MANA659020050 MANA659020100 MANA659020142 MANA659045013 MANA659045025 MANA659045047 MANA659045050 MANA659045100 MANA659045142
Filtres à membrane, PORAFIL® RC
Filtres Filtres à membrane
Regenerated cellulose membranes are used for filtration of solvent mixtures and ultrapurification and degassing of HPLC eluents.
  • Resistant to most organic solvents
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité