Screw caps
Fournisseur: VITLAB
102697 102597 102397
VITL102697EA 38.2 EUR InStock
VITL102697 VITL102597 VITL102397
Screw caps
Capuchons Bouchons pour flacons
PFA, transparent
  • Especially suitable for use in trace analysis
  • Ideal for sensitive and valuable samples
  • High thermal stability, from –200 °C to +260 °C, autoclavable
  • Chemical inertness against nearly all chemicals
  • Easy to clean
For sealing all PFA containers with GL threads or buttress threads.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité