Colonnes capillaires, OPTIMA® δ
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
726400.25 726400.50 726410.10 726410.20 726420.30 726420.60 726421.30 726440.30 726440.60 726441.30 726441.60 726442.30 726442.60 726443.30 726465.25 726465.50 726470.60 726480.60 726481.30 726481.60 726482.30 726483.30 726490.10 726482.60
MANA726400.25EA 720 EUR InStock
MANA726400.25 MANA726400.50 MANA726410.10 MANA726410.20 MANA726420.30 MANA726420.60 MANA726421.30 MANA726440.30 MANA726440.60 MANA726441.30 MANA726441.60 MANA726442.30 MANA726442.60 MANA726443.30 MANA726465.25 MANA726465.50 MANA726470.60 MANA726480.60 MANA726481.30 MANA726481.60 MANA726482.30 MANA726483.30 MANA726490.10 MANA726482.60
Colonnes capillaires, OPTIMA® δ
Colonnes pour chromatographie
Medium polar GC phases with autoselectivity.
  • Analytes determine the polarity of the phase
  • Unique from MN, no similar phase
  • Ideal for MSD and PND detectors
For columns with 0,10 to 0,32 mm ID the max. temperature for isothermal operation is 340 °C, the max. temperature for short isotherms in a temperature program is 360 °C; for 0,53 mm ID columns the max. temperatures are 320 and 340 °C, respectively.
Polysiloxane phase without CN groups (better bleeding behaviour).
OPTIMA® δ-3: Autoselective polarity between polarities 5 and 1701.
OPTIMA® δ-6: Autoselective polarity between polarities 17 and 210.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité