Colonnes capillaires, OPTIMA® 5 MS
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
726210.12 726210.25 726210.50 726211.30 726212.25 726212.50 726212.60 726213.30 726215.12 726215.25 726215.50 726220.15 726220.30 726220.60 726225.30 726225.60 726226.30 726226.60
MANA726210.12EA 352 EUR InStock
MANA726210.12 MANA726210.25 MANA726210.50 MANA726211.30 MANA726212.25 MANA726212.50 MANA726212.60 MANA726213.30 MANA726215.12 MANA726215.25 MANA726215.50 MANA726220.15 MANA726220.30 MANA726220.60 MANA726225.30 MANA726225.60 MANA726226.30 MANA726226.60
Colonnes capillaires, OPTIMA® 5 MS
Colonnes pour chromatographie
Nonpolar GC phase with low bleeding.
  • Suited for GC/MS and ECD applications and general analyses at trace level
  • Maximum temperature for isothermal operation 340 °C
  • Maximum temperature for short isotherms in a temperature program 360 °C
5% diphenyl –95% dimethylpolysiloxane phase.
USP code: G27/G36.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité