Digital timer
Fournisseur: Hecht
HECH41977060EA 29.8 EUR InStock
HECH41977060
Digital timer
Minuteurs Minuteurs numériques
Digital interval timer with large display.
  • LCD display, 4 digits showing minutes and seconds
  • Countdown 99 min 59 s with acoustic signal
  • Countdown in seconds
Weight: Approx. 70 g incl. battery
Information de livraison: Supplied with magnet, stand and battery (AAA 1,5 V).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité