Analogue stopwatch
Fournisseur: Hecht
HECH41978010EA 336 EUR InStock
HECH41978010
Analogue stopwatch
Minuteurs Chronomètres analogiques
Solid metal stopwatch with 7 jewels.
  • Graduation 0 to 60 in 1/5 seconds and 1/100 minutes
  • Timing capacity: Up to 30 minutes
  • Impact, dust and water resistant
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité