Analogue stopwatch, bench top
Fournisseur: Karl Hecht
HECH41979010EA 184 EUR InStock
HECH41979010
Analogue stopwatch, bench top
Minuteurs Chronomètres analogiques
Electronic stopclock for bench top use or for wall mounting.
Timing capacity: 0 to 60 seconds, 0 to 60 minutes (scale outside), 0 to 100 / 100 minutes (scale inside).
Information de livraison: Including battery (AA) 1,5 V.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité