L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
PCR tubes, with flat or domed cap, Sapphire
Fournisseur: Greiner Bio-One
683201_1000 671201_1000 671273_1000 671275_1000 671276_1000 671277_1000 682201_1000 683271_1000
GREI683201_1000EA 83.4 EUR InStock
GREI683201_1000 GREI671201_1000 GREI671273_1000 GREI671275_1000 GREI671276_1000 GREI671277_1000 GREI682201_1000 GREI683271_1000
PCR tubes, with flat or domed cap, Sapphire
Tubes Tubes PCR
Manufactured out of medical-grade polypropylene without interfering additives.
  • Thin-walled for efficient heat transfer during amplification
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA, endotoxin and PCR inhibitors
  • Suitable for real-time / quantitative PCR
  • Comprehensive thermal cycler compatibility
Polypropylene tubes feature thin-wall construction for optimal heat transfer from the thermocycler block to the reaction mixture.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité