Laboratory bottles, narrow neck, with screw cap
Fournisseur: Kavalier
632414321950 632414321956 632414321966 632414321968 632414345100_U 632414345500_U 632414345250_U 632414345956_U 632414345950 632414345966 632414645968 632414345100 632414345500 632414345250 632414345956 632414321100 632414321500 632414321940 632414321250 632414501050 632414345940
KAVA632414321950EA 33.3 EUR InStock
KAVA632414321950 KAVA632414321956 KAVA632414321966 KAVA632414321968 KAVA632414345100_U KAVA632414345500_U KAVA632414345250_U KAVA632414345956_U KAVA632414345950 KAVA632414345966 KAVA632414645968 KAVA632414345100 KAVA632414345500 KAVA632414345250 KAVA632414345956 KAVA632414321100 KAVA632414321500 KAVA632414321940 KAVA632414321250 KAVA632414501050 KAVA632414345940
Laboratory bottles, narrow neck, with screw cap
Flacons Flacons en verre
Borosilicate glass 3,3, clear or brown.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Round, with graduation, DIN thread GL 45, pouring ring and blue screw cap.
Certifications: In compliance with DIN ISO 4796 - 1 standards
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité