Colonnes capillaires, OPTIMA® 1301
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
726771.25 726771.30 726771.50 726771.60 726777.25 726777.30 726777.60 726780.30 726780.50 726780.60 726783.25
MANA726771.25EA 590 EUR InStock
MANA726771.25 MANA726771.30 MANA726771.50 MANA726771.60 MANA726777.25 MANA726777.30 MANA726777.60 MANA726780.30 MANA726780.50 MANA726780.60 MANA726783.25
Colonnes capillaires, OPTIMA® 1301
Colonnes pour chromatographie
Medium polar GC phase.
  • Ideal for pesticide analyses
  • Maximum temperature for isothermal operation 300 °C
  • Max. temperature for short isotherms in a temperature program 320 °C
6% cyanopropyl-phenyl – 94% dimethylpolysiloxane phase.
USP code: G43.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité