Colonnes capillaires, OPTIMA® 624
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
726784.25 726785.25 726785.30 726785.50 726785.60 726787.25 726787.30 726787.50 726787.60 726789.25 726789.30 726786.30 726786.50
MANA726784.25EA 590 EUR InStock
MANA726784.25 MANA726785.25 MANA726785.30 MANA726785.50 MANA726785.60 MANA726787.25 MANA726787.30 MANA726787.50 MANA726787.60 MANA726789.25 MANA726789.30 MANA726786.30 MANA726786.50
Colonnes capillaires, OPTIMA® 624
Colonnes pour chromatographie
Medium polar GC phases.
  • Recommended for environmental analyses such as halogenated hydrocarbons, and volatiles as well as for solvents
  • Maximum temperature for isothermal operation 280 °C
  • Maximum temperature for short isotherms in a temperature program 300 °C
6% cyanopropyl-phenyl – 94% dimethylpolysiloxane phase.
USP code: G43.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité