Lames de microtome, jetables, FEATHER®
Fournisseur: PFM Medical
FEATHER®
720-2370EA 165 EUR InStock
720-2370 720-2371 FEAT207500011_B 720-2372 720-2367 720-2368 720-2365 720-2366 720-1998 720-2369 FEAT207500006_U FEAT207500005_U FEAT0300140 FEAT207500002 FEAT207500014_U FEAT207500004
Lames de microtome, jetables, FEATHER®
Microtomes et groupes de microtomes Lames de microtomes
En acier inoxydable. Les lames de microtome jetables FEATHER® S35 sont utilisées pour des coupes à la paraffine et au cryostat pour toute la gamme d'applications individuelles dans un secteur, une recherche et une pratique de routine. Avec distributeur 50 lames.
  • Angle de lame : 35°
  • Coupe de très haute qualité dès la première
  • Longue durée de vie
  • Délai de coupe très court
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité