Colonnes capillaires, OPTIMA® 1
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
726802.25 726802.30 726802.50 726802.60 726805.25 726805.30 726805.50 726805.60 726821.25 726821.30 726821.50 726821.60 726832.25 726834.12 726834.25 726834.50 726837.12 726837.25 726837.50 726839.50 726926.10 726926.25 726926.30 726926.50 726931.10 726931.25 726931.30 726024.10 726024.20 726025.20 726038.10 726038.15 726038.25 726038.30 726038.60 726050.10 726050.15 726050.25 726050.30 726050.50 726050.60 726081.10 726081.25 726081.30 726081.50 726081.60 726301.10 726301.25 726301.30 726301.50 726301.60 726302.10 726302.15 726302.25 726302.30 726302.50 726302.60 726304.10 726304.25 726304.30 726304.50 726304.60 726323.10 726323.15 726323.25 726323.30 726323.50 726323.60 726519.25 726519.30 726521.10 726521.25 726521.30 726529.10 726529.15 726529.25 726529.30 726931.50 726519.15 726521.50
554-5871EA 590 EUR InStock
554-5871 554-5875 554-5878 554-5882 554-5895 554-5902 554-5909 554-5916 554-5892 554-5899 554-5906 554-5913 554-5857 554-5855 554-5858 554-5860 554-5856 554-5859 554-5861 554-5862 554-5919 554-5925 554-5929 554-5931 554-5932 554-5896 554-5903 554-5852 554-5853 554-5854 554-5863 554-5866 554-5868 554-5872 554-5879 554-5864 554-5867 554-5869 554-5873 554-5876 554-5880 554-5865 554-5870 554-5874 554-5877 554-5881 554-5883 554-5890 554-5897 554-5904 554-5911 554-5884 554-5933 554-5891 554-5898 554-5905 554-5912 554-5885 554-5893 554-5900 554-5907 554-5914 554-5886 554-5889 554-5894 554-5901 554-5908 554-5915 554-5922 554-5926 554-5918 554-5924 554-5928 554-5917 554-5921 554-5923 554-5927 554-5910 MANA726519.15 MANA726521.50
Colonnes capillaires, OPTIMA® 1
Colonnes pour chromatographie
Nonpolar GC phase.
  • Separation of components according to boiling points
  • Thick film columns ≥ 3 µm film are expecially recommended for solvent analysis
Columns with 0,10 to 0,32 mm ID and films <3 μm: max. temperature for isothermal operation 340 °C, max. temperature for short isotherms in a temperature program 360 °C; 0,53 mm ID columns with films <3 μm: max. temperatures 320 and 340 °C, resp.; thick film columns with films >3 μm: max. temperatures 300 and 320 °C, resp.
100% dimethylpolysiloxane phase.
USP code: G1/G2/G38.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité