Lamelles couvre-objets, Menzel Gläser
Fournisseur: Epredia
BB022040A113 BB022022AC23 BB022050AC13 BB018018AC53
630-1844EA 63.5 EUR InStock
630-1844 630-1843 630-1845 630-1842
Lamelles couvre-objets, Menzel Gläser
Lamelles couvre-objet
Lamelles couvre-objets haute qualité, propres et polies en verre hydrolytique de classe 1.
Colour: Clear
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité