Hydrophobic interaction chromatography columns, TSK-GEL®
Fournisseur: TOSOH Bioscience
0007573 0007652 0008641 0008643 0008804 0013063 0014013 0014014 0014025 0018760 0018759 0020023 0016095
TOYO0007573EA 1980 EUR InStock
TOYO0007573 TOYO0007652 TOYO0008641 TOYO0008643 TOYO0008804 TOYO0013063 TOYO0014013 TOYO0014014 TOYO0014025 TOYO0018760 TOYO0018759 TOYO0020023 TOYO0016095
Hydrophobic interaction chromatography columns, TSK-GEL®
Colonnes pour chromatographie
These are polymethacrylate-based columns with a choice of three ligands (ether, phenyl or butyl) with varied hydrophobicities from low to high. Suitable for LC-MS applications.
  • Rigid polymeric base resin
  • Eliminates undesirable interactions with column hardware
  • Wide pH range (2 to 12) enables robust cleaning options
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité