HPLC columns, Acclaim™ Trinity™ Q1
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
083244 079719
555-7384EA 411 EUR InStock
555-7384 555-7530
HPLC columns, Acclaim™ Trinity™ Q1
Colonnes pour chromatographie
The Acclaim™ Trinity™ Q1 column is a mixed-mode, silica-based application-specific column for high-resolution and high-throughput trace analysis of herbicides diquat and paraquat by LC-MS/MS and LC-UV methods.
  • No need for ion-pairing reagent use
  • LC/MS compatible
  • Direct injection possible with on-line SPE
  • Excellent resolution, good peak shape
Particle type: ultra pure, spherical silica
Bonded phase: mixed-mode reversed phase, anion exchange and cation exchange
pH range: 2,5 to 7,5
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité