Test tubes, with rim, medium wall
Fournisseur: MURRAY, S & CO LTD
G022/31 G022/33 G022/34 G022/35 G022/38 G022/40 G022/32
212-0560EA 33.3 EUR InStock
212-0560 212-0456 212-0561 212-0562 212-0563 212-0564 212-0455
Test tubes, with rim, medium wall
Tubes Tubes à essais
Neutral glass, SAMCO '50'
  • Medium walled
  • Withstand moderate temperature change
Certifications: Manufactured to the dimensions, tolerances and quality requirements of ISO 4142:2002, to meet all applications for re-usable glass tubes.
Attention: Tubes should not be taken from cold and placed directly into the hottest part of the flame without pre-heating.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité