Capillary columns, OPTIMA® 1701
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
726824.25 726824.30 726824.50 726824.60 726841.25 726841.50 726929.25 726929.30 726929.50 726929.60 726965.30 726058.10 726058.15 726058.25 726058.30 726058.50 726058.60 726064.30 726064.60 726318.10 726318.15 726318.25 726318.30 726318.50 726318.60 726320.25 726320.30 726320.50 726320.60 726545.10 726545.15 726545.25 726545.30 726735.15 726735.25 726735.30 726735.50
MANA726824.25EA 630 EUR InStock
MANA726824.25 MANA726824.30 MANA726824.50 MANA726824.60 MANA726841.25 MANA726841.50 MANA726929.25 MANA726929.30 MANA726929.50 MANA726929.60 MANA726965.30 MANA726058.10 MANA726058.15 MANA726058.25 MANA726058.30 MANA726058.50 MANA726058.60 MANA726064.30 MANA726064.60 MANA726318.10 MANA726318.15 MANA726318.25 MANA726318.30 MANA726318.50 MANA726318.60 MANA726320.25 MANA726320.30 MANA726320.50 MANA726320.60 MANA726545.10 MANA726545.15 MANA726545.25 MANA726545.30 MANA726735.15 MANA726735.25 MANA726735.30 MANA726735.50
Capillary columns, OPTIMA® 1701
Colonnes pour chromatographie
Medium polar GC phase.
  • Special selectivity due to high cyanopropyl content
  • Reference column for structure identification in combination with column of polarity 5 (e.g., OPTIMA® 5)
  • Maximum temperature for isothermal operation 280 °C
  • Maximum temperature for short isotherms in a temperature program 300 °C
14% cyanopropyl-phenyl – 86% dimethylpolysiloxane phase.
USP code: G46.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité